Weefselbehandeling/Inbedcassetten, Histosette® I, M490
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 214 EUR
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Weefselbehandeling/Inbedcassetten, Histosette® I, M490
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Bestand tegen histologische solventen
  • De efficiënte vorm van de doorstroom-slots maakt een maximale vloeistofuitwisseling mogelijk en verzekert een goede afvoer
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfhoek van 30°