Inbedcassetten voor biopten, Microsette™ M503
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 464 EUR
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Inbedcassetten voor biopten, Microsette™ M503
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Geen biopsiepads nodig
  • Zes compartimenten van 7×12 mm, 1 - 6 genummerd
  • 2000 openingen van 0,26 mm Ø voor vloeistofuitwisseling
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°, geschikt voor bepaalde labelingsystemen