Biopsieverwerkings-/inbedcassettes, Micromesh™ M507
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 458 EUR
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Biopsieverwerkings-/inbedcassettes, Micromesh™ M507
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Biopsieverwerkings-/inbedcassettes, Micromesh™ M507, Uit acetaalpolymeer.
  • Geen biopsiepads nodig
  • Een groot vierkant compartiment van 27 mm², geschikt voor naaldbiopten
  • 1400 vierkante openingen (0,38 mm²) voor een verbeterde vloeistofuitwisseling
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°, geschikt voor bepaalde labelingsystemen