Verwerkings- / inbedcassettes voor biopten, Histosette ® I M499
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M499-6 M499-12 M499-10 M499-11 M499-2 M499-3 M499-4 M499-5 M499-7 M499-8 M499-9
720-0946EA 218 EUR
720-0946 720-1538 720-0940 720-0941 720-0942 720-0943 720-0944 720-0945 720-1542 720-0947 720-0948
Verwerkings- / inbedcassettes voor biopten, Histosette ® I M499
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Cassettes voor eenmalig gebruik, vergelijkbaar met M498-serie maar speciaal ontworpen voor het inbedden en verwerken van biopsiemonsters.
  • Geen biopsiepads nodig
  • Vierkante openingen (1 mm) om de vloeistofuitwisseling te maximaliseren en te zorgen voor goede afvoer
  • Geïntegreerd deksel
  • Met een schrijfveld in een hoek van 45° om gebruik met sommige automatische cassettelabelinstrumenten mogelijk te maken