Inbedcassetten, Histosette® I, M498
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M498-2 M498-4 M498-7 M498-12 M498-10 M498-11 M498-3 M498-5 M498-6 M498-8 M498-9
720-0932EA 202 EUR
720-0932 720-0934 720-0937 720-1534 720-0930 720-0931 720-0933 720-0935 720-0936 720-0938 720-0939
Inbedcassetten, Histosette® I, M498
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Bestand tegen histologische oplossingen
  • Langgerekte compartimenten
  • Geïntegreerd deksel
  • Met een schrijfveld onder een hoek van 45°