Inbedcassetten, Histosette® I, M493
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 317 EUR
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Inbedcassetten, Histosette® I, M493
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Geen biopsiepads nodig
  • Bestand tegen histologische oplossingen
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°, geschikt voor bepaalde labelingsystemen