Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Leverancier: Simport Scientific
Ratings:
Avg. Ratings: 4.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 4.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 0 
santé / achat / Clermont Ferrand
Yes, I recommend
produit fiable et répondant à nos attentes dommage que le délai de livraison soit très long
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 313 EUR
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Bestand tegen histologische oplossingen
  • Doorstroom-slots
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°, geschikt voor bepaalde labelingsystemen