Inbedcassetten voor biopten, Histosette® I, M491
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 218 EUR
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Inbedcassetten voor biopten, Histosette® I, M491
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Bestand tegen histologische oplossingen
  • Doorstroom-slots
  • Geïntegreerd deksel
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 30°