Inbedcassetten, M480
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M480-2 M480-9 M480-11 M480-12 M480-3 M480-4 M480-5 M480-6 M480-7 M480-8 M480-1 M480-10
720-0832EA 189 EUR
720-0832 720-0839 720-0830 720-0831 720-0833 720-0834 720-0835 720-0836 720-0837 720-0838 720-0828 720-0829
Inbedcassetten, M480
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Wegwerp plastic weefselcassettes zijn geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings-, inbeddings- en deelprocedures.
  • Gegoten polymeer met hoge dichtheid dat bestand is tegen alle veelgebruikte histologische oplosmiddelen
  • In deze cassettes blijven uw monsters volkomen veilig
  • Zij passen stevig in metalen standaarddeksels (M481)
  • Het schuine schrijfveld kan gemakkelijk worden beschreven
  • Met kleurcodering
Verschillende kleuren beschikbaar.