Inbedcassetten, Histosette® I, M486
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M486-11 M486-2 M486-3 M486-4 M486-5 M486-6 M486-9 M486-12 M486-7 M486-8 M486-10
720-0234EA 173 EUR
720-0234 720-0236 720-0237 720-0238 720-0239 720-0240 720-0243 720-0235 720-0241 720-0242 720-1500
Inbedcassetten, Histosette® I, M486
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal polymeer. Ontworpen voor biopsiemonsters. Hoezen zijn al van cassettes verwijderd en worden apart in de hoes verpakt.
  • Handig voor cassettelabelingsinstrumenten omdat de afdekkingen al zijn verwijderd
  • Bestand tegen de chemische werking van histologische solventen
  • Doorstroomslots om de vloeistofuitwisseling te maximaliseren