Homogenisatoren volgens Dounce
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 534 EUR
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Homogenisatoren volgens Dounce
Homogenisatoren Potterbuizen
Borosilicate glass. Designed to retain a high percentage of cell nuclei and mitochondria in soft tissues. In operation, the pestle ball is encircled in liquid which avoids heat build up. Friction is reduced and there is reduced heat accumulation.
  • De vijzel is voorzien van een groot reservoir en een schenktuit
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificaten: Wheaton 33 borosilicaatglas met een gering gehalte aan extraheerbare stoffen (voldoet aan de normen ASTM type I, klasse A en USP type I).
Leveringsinformatie: Elke vijzel wordt geleverd inclusief een 'losse' stamper (0,114 mm ±0,025 mm) en een 'vaste' stamper (0,05 mm ±0,025 mm)