Homogenisatoren volgens Dounce
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
357574 357576
432-5006EA 967 EUR
432-5006 432-5007
Homogenisatoren volgens Dounce
Homogenisatoren Potterbuizen
Wheaton Dura-Grind® stainless steel Dounce tissue grinders provide a rugged alternative to glass Dounce tissue grinders. Smooth pestle action requires less effort than glass tissue grinders. Precision machined  No. 316 stainless steel to low tolerance of 0,0124 mm.
  • De vijzel heeft een vlakke bodem om rechtop te kunnen staan
  • De enkele stamper en vijzel worden geleverd als set
  • Niet autoclaveerbaar
Gewicht: 0,9 kg