Etiketten
Leverancier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RB-501 RB-5112
817-1661EA 26.8 EUR
817-1661 817-1662
Etiketten
Etiketten
Voor algemeen laboratoriumgebruik. Zonder dispenser.
  • Zelfklevend
  • Kan volledig verwijderd worden zonder resten achter te laten
  • Wit met rode rand