VWR®, Toebehoren voor heftafels
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
245-0014EA 286 EUR
245-0014 245-0015 245-0016 245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021
VWR®, Toebehoren voor heftafels
Heftafels voor laboratoria
Uitbreidingspanelen: Aluminium, grijs/zwart geanodiseerd. Vergroot het werkoppervlak.
Statiefbodemplaten: Aluminium, geanodiseerd grijs/zwart. Voor bevestiging aan statieven.
Statiefstaven: Aluminium, geanodiseerd geel. Kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de 2 uitbreidingspanelen 245-0017, 650 mm lang, 12 mm diameter.
Statiefklem: Aluminium, geanodiseerd. Voor het bevestigen van laboratoriumrekken aan statiefstaven.
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.