Volgelaatsmaskers, 6000, 3M
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 244 EUR
113-0244 111-0206 111-0207
Volgelaatsmaskers, 6000, 3M
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Volgelaatsmaskers
Lichtgewicht volgelaatsmaskers voor maximaal comfort. Van zacht, hypoallergeen materiaal en met centraal uitademventiel.
  • Maakt gebruik van bajonetfilters uit de 6000/2000-serie
  • Een grote lens met krasbestendige coating biedt uitstekende zichtbaarheid en een breed gezichtsveld
  • Cool Flow®-uitademventiel is ontworpen om ademhaling eenvoudiger te maken en warmte- en vochtvorming in het gelaatstuk te reduceren
  • Onderhoudsarm ademmasker: Kan vele malen gedemonteerd, gereinigd en opnieuw gebruikt worden
  • Er zijn geen reserveonderdelen nodig met uitzondering van filters en cartridges
Gewicht: 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Certificaten: EN 136
Bestelinformatie: geleverd zonder filters, deze kunnen afzonderlijk besteld worden.