WR® FFP2, Wegwerpmaskers met deeltjesfiltering
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-0645EA 45.2 EUR
113-0645 113-0646
WR® FFP2, Wegwerpmaskers met deeltjesfiltering
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Deze maskers bieden bescherming tegen fijnstof, stof en aerosolen. Voor gebruik tegen niet-giftige tot lage toxiciteit vaste en vloeibare aërosolen.
  • Uitademventiel voorzien van het exclusieve 'vlinder' openings-sluitsysteem
  • Extra licht
  • Latex- en PVC-vrij
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certificaten: EN 149:2001+A1:2009
Opgelet: *Past altijd