Gas-, damp- en deeltjesfilters voor half- en volgelaatsmaskers
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1785010 1781000 1784000 1784140 1783040
111-3589EA 20.88 EUR
111-3589 111-3587 111-3588 111-0136 111-0253
Gas-, damp- en deeltjesfilters voor half- en volgelaatsmaskers
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Maskerfilters
Gas filters with bayonet attachment for use with half masks.
  • Eenvoudig te vervangen
  • Lage ademweerstand
A: Organic vapours with boiling points over 65 °C
AX: Organic vapours with boiling points under 65 °C
B: Inorganic gases and vapours, e.g. chlorine, hydrogen cyanide, hydrogen sulphide
E: Acidic gases, e.g. sulphur dioxide, hydrogen chloride
K: Ammonia
Certificaten: EN 14387, EN143