Gas-, damp- en deeltjesfilters, 6000-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6051 6054 6055 6057 6059 6075 6098 6099 6096 6035 6035UK 6054UK 6055UK 6057UK 6059UK 6051UK 6075UK 6096UK 6098UK 6099UK 6095 6092
111-0051EA 80.7 EUR
111-0051 111-0052 111-0053 111-0054 111-0058 111-8930 111-8932 111-0059 111-8931 111-0244 111-2188 MMMA6054UK 111-2191 111-2192 111-2193 MMMA6051UK 111-2194 111-2195 MMMA6098UK 111-2196 MMMA6095 MMMA6092
Gas-, damp- en deeltjesfilters, 6000-serie
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Maskerfilters
De combinatiefilters voor gas, damp en deeltjes uit de 3M 6000-serie hebben een bajonetaansluiting die past op alle herbruikbare half- en volgelaatsmaskers van 3M. Deze lichtgewicht filters bieden een uitgebalanceerde adembescherming voor gevaarlijke omgevingen en zijn ontworpen om het gezichtsveld te optimaliseren.
  • Beschermt tegen dampen, gassen en deeltjes
  • Combineert bescherming met comfort en balans
  • Ontworpen om het gezichtsveld te optimaliseren
  • Lichtgewicht met lage ademweerstand
  • Bajonet-achtige verbinding past op een breed scala van 3M herbruikbare maskers
  • Draai en klik voor een snelle en gemakkelijke pasvorm
Kies gewoon het filtertype dat geschikt is voor specifieke individuele behoeften en vereisten. Ze zijn compatibel met een reeks herbruikbare half- en volgelaatsmaskers voor veilig werken in gevaarlijke omgevingen. Ze kunnen snel en eenvoudig op hun plaats worden geklikt en kunnen worden gebruikt met alle herbruikbare half- en volgelaatsmaskers van 3M met een bajonetaansluiting.
Let op, filtermodellen 6098 en 6099 zijn niet geschikt voor gebruik met halfgelaatsmaskers.
Bestelinformatie: 3M filters 6098 en 6099 zijn niet geschikt voor gebruik met halfgelaatsmaskers.