Deeltjesfilterschijven 2000-serie voor maskers uit de serie 6000/7000/7500
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2125 2128 2135 2138 2128UK
111-0069EA 147 EUR
111-0069 111-0070 111-0055 111-0056 111-2181
Deeltjesfilterschijven 2000-serie voor maskers uit de serie 6000/7000/7500
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Maskerfilters
Deze maskerfilters zijn licht en comfortabel, en zorgen voor betrouwbare bescherming tegen deeltjes. Bij gebruik van maskers van de 3M™ 6000-serie is een 3M™ 502-adapter vereist.
  • Lage ademweerstand
  • Zorgen voor een zeer breed gezichtsveld
  • Bajonetaansluiting garandeert precieze en veilige vergrendeling
EN 143
Certificaten: EN 143