VWR®, maatcilinders, hoge vorm, klasse B, PP
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-4401EA 77.6 EUR
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, maatcilinders, hoge vorm, klasse B, PP
Cilinders Maatcilinders
PP, doorschijnend, hoog model, klasse B.
  • Ringvormige schaalverdeling, blauw opgedrukt
  • Grote zeshoekige basis voor betere stabiliteit
  • Anti-druppel lip
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C gedurende 20 minuten
Niet-bevochtigende eigenschappen betekenen geen verlies van vloeistof. De gemeten hoeveelheid vloeistof is gelijk aan de afgegeven hoeveelheid.
DIN 12681, ISO 6706
Certificaten: DIN 12681, ISO 6706
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable