Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, borosilicaatglas, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 77.6 EUR
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, borosilicaatglas, BLAUBRAND®
Cilinders Maatcilinders
Borosilicaatglas 3.3 , hoog model, klasse A, DE-M markering.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Zeshoekige voet; met schenktuit
  • Ringmarkeringen bij de hoofdmaten, maatverdeling en opschrift in contrastrerende blauwe emailkleur
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788.
Bestelinformatie: geleverd met een batchcertificaat. Maatcilinders zijn ook beschikbaar op aanvraag met een afzonderlijk certificaat, een individueel USP-certificaat of een DAkkS-kalibratiecertificaat.