Maatcilinders
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 133 EUR
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Maatcilinders
Cilinders Maatcilinders
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
  • Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
  • Zeshoekige glazen voet, met tuit
  • Bruine maatverdeling met ringmarkeringen bij de hoofdmaten
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788