Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, borosilicaatglas, BLAUBRAND® ETERNA
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 77.6 EUR
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, borosilicaatglas, BLAUBRAND® ETERNA
Cilinders Maatcilinders
Borosilicaatglas 3.3, hoge vorm, klasse A, conformiteitscertificering.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Zeshoekige voet; met schenktuit
  • Ringmarkeringen bij de hoofdmaten, maatverdeling en opschrift in ingebrande bruine in ETERNA-kleur
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788
Bestelinformatie: Wordt geleverd met een lot certificaat. Maatcilinders zijn ook beschikbaar op aanvraag met een individueel certificaat, een individueel USP certificaat of een DAkkS kalibratiecertificaat.