Maatcilinders
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 9.7 EUR
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Maatcilinders
Cilinders Maatcilinders
Transparant PMP, hoog model, klasse A.
  • Schenktuit, zeshoekige voet en opliggende ringmarkeringen
  • Nauwkeurigheid individueel gecontroleerd en gemarkeerd met 'H'
  • Geleverd met testcertificaat waarop batchnummer en productiejaar zijn aangegeven (ook op de cilinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificaten: DIN 12681 / ISO 6706