Maatcilinders, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Azlon®
612-0380EA 56.4 EUR
612-0380 612-0390 612-0379 612-0389 612-0378 612-0399 612-0377 612-0388 612-0387 612-0405 612-0404 612-0403 612-0402 612-0408 612-0407 612-0406
Maatcilinders, Azlon®
Cilinders Maatcilinders
PP, zeer doorschijnend, hoog model, klasse B.
  • Zeshoekige voet met antislip, antiafzuigfunctie, tuit, extreem duurzaam
  • Recyclingcodes en batchcode op elke cilinder
  • Autoclaveerbaar, maar de nauwkeurigheid kan worden beïnvloed
Certificaten: ISO 6706