Maatcilinders
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 105 EUR
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Maatcilinders
Cilinders Maatcilinders
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
  • Gejusteerd op 'In'
  • Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
  • Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788