Maatcilinders, hoge vorm, klasse B, PMP
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34720 34728 34748 34908 34928 34948 34954 34962
612-4326EA 7.7 EUR
612-4326 612-4327 612-4329 612-4631 612-4633 612-4635 612-4636 612-4637
Maatcilinders, hoge vorm, klasse B, PMP
Cilinders Maatcilinders
Transparant PMP, hoog model, klasse B.
  • Geijkt op (TC, In)
  • Met blauwe opgedrukte schaalverdeling of schaalverdeling in reliëf
  • De toleranties worden door stoomsterilisatie bij +121 °C niet beïnvloed
  • Reinigingstemperatuur lager dan +60 °C is aanbevolen om maatstrepen en inscripties te behouden
DIN 12 681 / ISO 6706
Certificaten: DIN 12 681 / ISO 6706