Maatcilinders, Hoge vorm, klasse B, PP
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 4.3 EUR
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Maatcilinders, Hoge vorm, klasse B, PP
Cilinders Maatcilinders
PP, zeer doorschijnend, hoog model, klasse B.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Met blauwe opgedrukte schaalverdeling of schaalverdeling in reliëf
  • Een reinigingstemperatuur lager dan +60 °C wordt aanbevolen om maatstrepen en opschriften te behouden. Bij thermische belastingen boven de +80 °C kan het volume veranderen
DIN 12 681 / ISO 6706