Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2340194 2340160 2340170 2340175 2340180 2340186 2340190 2340193
612-3095EA 222 EUR
612-3095 612-1525 612-1526 612-1527 612-1528 612-1529 612-1530 612-1531
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Cilinders Maatcilinders
DURAN®, borosilicaatglas met PE-stop, klasse A.
  • Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
  • Zeshoekige glazen voet, NS-slijping
  • Blauwe maatverdeling met ringmarkeringen bij de hoofdmaten
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788