Maatcilinders
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
612-4000EA 7.1 EUR
612-4000 612-4001 612-4002 612-4003 612-4004 612-4005 612-4006 612-4007
Maatcilinders
Cilinders Maatcilinders
Transparant PMP (TPX®), laag model, autoclaveerbaar.
  • Schenktuit, ronde voet en witte schaalverdeling
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot 170 °C