Platen en modules, FluoroNunc™ en LumiNunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 330 EUR
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Platen en modules, FluoroNunc™ en LumiNunc™
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS, met MaxiSorp™ of PolySorp™ behandeld oppervlak. Voor op fluorescentie en luminescentie gebaseerde immunoassays en bindingsassays. Leverbaar met een keuze uit gecertificeerd MaxiSorp™ oppervlak, met een hoge affiniteit voor moleculen met gemengde hydrofiele/hydrofobe domeinen, of PolySorp™ oppervlak, minder polair dan MaxiSorp™ en met een affiniteit voor moleculen met een meer hydrofoob karakter.
  • Keuze uit modules in frame of 96-wells-platen met vlakke (F) of C-vormige wells
  • Witte modules/platen bieden maximale reflectie bij minimale autofluorescentie