Platen en modules, Nunc Immobilizer™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 494 EUR
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Platen en modules, Nunc Immobilizer™
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS, niet-steriel, zonder deksel. Verkrijgbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen: amino-oppervlak voor een snelle binding van peptiden en proteïnen; streptavidineoppervlak voor een snelle binding van gebiotinyleerde biomoleculen zoals peptiden, antilichamen, oligonucleotiden en haptenen. Beschikbaar in transparante uitvoering voor colorimetrische assays en monsteropslag, in witte uitvoering voor luminescentie- en fluorescentieassays en in zwarte uitvoering voor fluorescentieassays.
  • Gebruiksklare platen en modules die geen activerings- of