Buisjes, lage binding, Nunc-Immuno™, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
443990 466982 468608
735-0017EA 357 EUR
735-0017 735-0041 735-0047
Buisjes, lage binding, Nunc-Immuno™, Nunc™
Buisjes Immunologiebuisjes
Polyethyleen (PE) met schaalverdeling.
  • Oppervlak heeft lagere affiniteit voor eiwitten dan glas en andere kunststoffen
  • Geen blokkering vereist
  • Compatibel met standaardapparatuur
Nunc-Immuno™ MiniSorp™-buisjes zijn geschikt voor immunoassaymethoden in de vloeibare fase, inclusief RIA.