96 MicroWell™ platen, Nunc-Immuno™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 142 EUR
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
96 MicroWell™ platen, Nunc-Immuno™
Microplaten HTS-microplaten
PS, helder, zonder deksel. Platen die speciaal zijn ontworpen voor kwantitatieve en kwalitatieve vaste fase immunoassays (bijvoorbeeld ELISA) en bindingsassays. Verkrijgbaar met een keuze uit MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ en MultiSorp™ oppervlakken. Alle MaxiSorp™ platen zijn gecertificeerd voor bindingshomogeniteit.
  • Keuze van de high flange of pinchbar ontwerp en vlakke (F), rond (U) of C-vormige en well bodems
  • Platen hebben alfanumerieke tekens en passen op alle standaard uitrusting
  • Barcode-versie ook beschikbaar
MaxiSorp™ oppervlak heeft een hoge affiniteit voor moleculen met gemengde hydrofiele / hydrofobe domeinen; Polysorp™ oppervlak heeft een hoge affiniteit voor hydrofobe moleculen; MediSorp™ heeft een oppervlakte behandeling tussen Polysorp™ en MaxiSorp™ in, deze geeft een lage achtergrond signaal bij serum bevattende monsters; MultiSorp™ oppervlakten hebben een hoge affiniteit voor hydrofiele moleculen.
Met certificaat