Microtiterplaten voor fluorescentie applicaties
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 196 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Microtiterplaten voor fluorescentie applicaties
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
Deze productreeks, die specifiek is ontworpen voor fluorescentietoepassingen, heeft bindingsoppervlakken waaronder Microfluor® en universele binding (UB) en is leverbaar met zwarte of witte pigmentatie, afhankelijk van de specifieke assay vereisten.
  • Leverbaar als 96-well-plaat of stripplaat naar gelang de vereisten voor geautomatiseerde instrumenten
  • Microfluor® microplaten hebben verhoogde wells om contaminatie te voorkomen
Zwarte microplaten hebben een gereduceerd achtergrondsignaal om de assaygevoeligheid te verbeteren bij minimale interferentie, terwijl lichtgeleiding tussen de wells wordt voorkomen. Zij zijn leverbaar met hoge en medium bindingsaffiniteit:
Microfluor® 1 zwart en zwarte UB-microplaten zorgen voor een geringe achtergrondreflectie.
Microfluor® 2 zwart zijn bestraalde microplaten met een hogere bindingsaffiniteit en minimale achtergrondreflectie.
Witte microplaten hebben een hogere reflectie om het signaal en zodoende de gevoeligheid te versterken, terwijl ook de signaal-ruisverhoudingen worden verbeterd.  Hierdoor wordt het dynamische bereik vergroot en de interferentie geminimaliseerd. Zij zijn leverbaar in configuraties met hoge en gemiddelde bindingsaffiniteit:
Microfluor® 1 wit microplaten zorgen voor een hogere signaalreflectie en verminderde achtergrondfluorescentie.
Microfluor® 2 wit is een bestraalde microplaat voor assays die een hogere binding en een gereduceerde achtergrond vereisen voor fluorescentieassays in het ultraviolette bereik.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.