Platen, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ en LumiNunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 254 EUR
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
Platen, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ en LumiNunc™
Microplaten HTS-microplaten
PS, behandeld voor weefselkweek, steriel, met deksel. 96-MicroWell™-platen voor cellulaire assays op basis van fluorescentie en luminescentie. Zwarte platen voor fluorescentie lezing met minimale reflectie en minimale achtergrondfluorescentie. Witte platen voor luminescentie met maximale reflectie en minimale autoluminescentie.
  • De verhoogde wellranden verkleinen het risico op contaminatie
  • Wells met vlakke bodem (F) voor optimale optische eigenschappen
  • Plaatranden en deksels zo ontworpen dat verdamping wordt gereduceerd
  • De platen passen op alle
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable