MiniTrays
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nunc™
735-0203EA 934 EUR
735-0203 735-0202 735-0201
MiniTrays
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS. Nuttig bij onderzoeken naar serotypebepaling, cytotoxiciteit en celklonen.
  • Beperkte adsorptie van eiwitten
  • Kan door optische zuiverheid met reverse microscopie worden gebruikt
  • Deksels hebben lipjes met uitsparingen voor de juiste richting
  • Grote alfanumerieke coördinaten in reliëf
  • Oppervlak is behandeld voor maximale menging van monsters en reagentia