Microtiterplaten, 96-wells
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2605 2205 9205
735-0184EA 102 EUR
735-0184 735-0180 735-0194
Microtiterplaten, 96-wells
Microplaten HTS-microplaten
Robuust styreen of flexibel vinyl, vierkante well. Ideaal voor microvolumetoepassingen, zoals opslag, monster- of reagensoverdracht, seriële verdunning, hemagglutinatie, bloedtypering en complement-binding. Beschikbaar met keuze tussen wellvorm met vlakke, U- of V-bodem.
  • De wellvorm met U-bodem verbetert het wassen in ELISA's, verhoogt de gevoeligheid bij fluorescentietoepassingen en vereenvoudigt de observatie van agglutinatiereacties
  • De wellvorm met V-bodem is optimaal voor assays met magnetische beads, ideaal voor agglutinatietests, nuttig bij centrifugatie of concentratie en vereenvoudigt terugwinning van inhoud