Replicatiesysteem, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
250393 250520
732-2706EA 5780 EUR
732-2706 732-2707
Replicatiesysteem, Nunc™
Replicators voor microtiterplaten en petrischalen
Geanodiseerde aluminium replicatoren met roestvrijstalen pennen, PP-kopieerplaat. Dit systeem is ontworpen voor de replicatie van DNA-banken. Het is ideaal voor de overdracht van kleine hoeveelheden vloeistof van plaat op plaat of op een membraan. De pennen dragen 1,0 µl (±0,1 µl) vloeistof over.