Plaathoezen, PS en PP
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-0751 AB-0755
732-4861EA 63.5 EUR
732-4861 732-4865
Plaathoezen, PS en PP
Deksels Microplaatdeksels
Ter voorkoming van besmetting en morsen van monsters.
  • PS-plaatdeksels geschikt voor alle 96-wells-platen
  • De PP-deksels kunnen worden gebruikt voor Thermo-Fast® 384-wells-platen
  • Keuze tussen golvende deksels voor het veilig stapelen van bedekte platen, of niet-golvende platen voor gebruik in combinatie met geautomatiseerde systemen