Celcultuurinserts, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 428 EUR
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Celcultuurinserts, Nunc™
Microplaten Insertplaten en inserts
Voor cultivering van de meeste celtypes, zonder matrixcoating. Membranen zijn thermisch aan de bovenstructuur van polystyreen gelast. Polycarbonaatmembranen met grotere poriën zijn aanpasbaar aan veel toepassingen in celcultuur met inbegrip van transportstudies, toxiciteitstests, chemotaxisstudies en elektronenmicroscopie. Beide membraantypes zijn transparant wanneer ze nat zijn en zijn geschikt voor fasecontrast en optische systemen van nomarski.
  • Behandeld en op kwaliteit gecontroleerd voor celcultuur
  • Uitstekende celhechting en -groei
  • Niet-giftig en bestand tegen de meeste solventen
  • Geringe niet-specifieke binding
Alle Nunc™ Cultuur van de Cel Inserts: Aanbevolen werkvolume, ml = naast de normale ook werkvolume.