Invasiekamers, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Leverancier: CorningTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Een in-vitrosysteem voor de beoordeling van het invasieve potentieel van zowel kwaadaardige als normale cellen.
- Bewezen biologische prestaties met Corning® FluoroBlok™ PET-membraan gecoat met Corning® Matrigel®-matrix
- Voor snelle en reproduceerbare kwantificering van tumorcelinvasie in vitro
- Doorvoer verhogen voor tumorcelinvasie-assays
- Maakt automatisering van assays mogelijk met vereenvoudigde en niet-destructieve fluorescentiedetectie
- Bespaart tijd en moeite van het screenen op toekomstige antimetastatische verbindingen
Met Corning® BioCoat™ Matrigel®-invasiekamers kan het volgende worden bestudeerd: het metastatische potentieel van tumorcellen, expressie van matrixmetalloproteïnase op het oppervlak van invasieve tumorcellen, belemmering van metastase door ECM-componenten of antineoplastische medicijnen (namelijk Taxol®), gewijzigde expressie van celoppervlakproteïnen in metastatische cellen, en invasie van normale cellen zoals embryonale stamcellen, cytotrofoblasten en fibroblasten maar ook van meerdere cellijnen. De Corning® BioCoat™ Matrigel®-invasiekamer is een in-vitrosysteem voor het bestuderen van celinvasie via het onderste membraan. Deze bestaat uit Falcon®-celcultuurinserts met een PET-membraan met poriën van 8,0 µm, gecoat met een uniforme laag van Corning® Matrigel®-matrix.
Het Corning® BioCoat™ tumorinvasiesysteem is een in-vitro-systeem voor de studie van tumorcelinvasie via het basaalmembraan. Het bestaat uit Corning® FluoroBlok™ multiwell-insertplaten die een FluoroBlok™ membraan met een poriëngrootte van 8,0 µm bevatten. Dit membraan is gecoat met een uniforme laag Corning® Matrigel® basaalmembraanmatrix. De Corning® Matrigel® matrix bindt de poriën van het FluoroBlok™ membraan, zodat niet-invasieve cellen niet door het membraan kunnen migreren.