Platen, gecoat met Poly-D-Lysine, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
152028 152029 152037 152039
734-1177EA 1058 EUR
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Platen, gecoat met Poly-D-Lysine, Nunc™
Microplaten Celcultuurplaten
Gebruiksklare PS-platen vooraf gecoat met poly-D-lysine, met deksel.
  • Consistent groeioppervlak van elk lot zorgt voor gegarandeerde prestaties
  • Hoogwaardig oppervlak bevordert celhechting en -differentiatie in serumvrije en serumhoudende media
  • Stabiel bij kamertemperatuur
b×l: 128×86 mm