Platen, gecoat met collageen I, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 726 EUR
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Platen, gecoat met collageen I, Nunc™
Microplaten Celcultuurplaten
Gebruiksklare PS-platen, vooraf gecoat met collageen I, met deksel.
  • Consistent groeioppervlak van elk lot zorgt voor gegarandeerde prestaties
  • Hoogwaardig oppervlak bevordert celhechting, -groei en -differentiatie in serumvrije en serumhoudende media
  • Stabiel bij kamertemperatuur
b×l: 128×86 mm.