Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 97.26 EUR
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Microplaten Celcultuurplaten
PS, gecoat met rattenstaartcollageen type I. Collageen is een integraal onderdeel van de structuur die cellen en weefsel bij elkaar houdt en wordt gezien als een handige matrix voor het verbeteren van de celcultuur. In-vitro-gebruik van collageen kan effect hebben op de adhesie, morfologie, groei, migratie en differentiatie van verscheidene celtypes. Toepassingen zijn onder andere het bevorderen van celhechting en -spreiding, snelle expansie van celpopulaties, serumvrije culturen of culturen met gereduceerd serum, studies naar de effecten van collageen I op celgedrag, verbeteren van deMore Product Information