Laminine celcultuurplaten, Corning® BioCoat™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354404 354410 354412
734-0112EA 263.37 EUR
734-0112 734-0117 734-0118
Laminine celcultuurplaten, Corning® BioCoat™
Microplaten Celcultuurplaten
PS, gecoat met muizenlaminine. Laminine, een belangrijke structurele component van basale membranen, heeft veel verschillende functies die worden overgebracht door binding aan diverse componenten van het basaalmembraan (bijvoorbeeld collageen IV) en aan celoppervlaktereceptoren. Celcultuurplaten met een lamininecoating kennen verschillende toepassingen, waaronder het bevorderen van celadhesie en -proliferatie, en differentiatie van een verscheidenheid aan celtypes, vooral neuronen, epitheelcellen, myocyten en myoblasten.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells. Tested and found negative for bacteria and fungi.
Cellware is stable for at least three months from date of shipment when stored at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Inserts stable for at least three months at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Do not freeze.
Bestelinformatie: Inserts are packaged six per 6-well plate and 12 per 24-well plate.