Deepwell platen, 1,2 ml en 2,2 ml
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-0585EA 57.3 EUR
732-0585
Deepwell platen, 1,2 ml en 2,2 ml
Microplaten Deepwell-microplaten
PP. Deze platen zijn ontworpen voor gebruik met robots. Zij hebben een glad binnenoppervlak om te verzekeren dat het volledige monster kan worden gepipetteerd
  • Gedrukte alfanumerieke labeling van wells
  • Autoclaveerbaar
  • Kunnen worden geseald met behulp van film of matten
  • Kan worden ingevroren tot -90 °C