Diepe wells opslagplaten, 96-wells, 2,2 ml
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 332 EUR
732-4843 732-4884
Diepe wells opslagplaten, 96-wells, 2,2 ml
Microplaten Deepwell-microplaten
PP. 96-wells platen met vierkante wells voor gebruik bij opslag en screening, en voor het groeien van bacteriekweken bij gebruik in combinatie met gasdoorlaatbare zelfklevende sealings.
  • 2,2 ml werkvolume met aangebrachte zelfklevende of warmtesealing, of 1,8 ml met aangebrachte 96-dops sealingmat
  • U-vormige wellbodem om resuspenderen te vereenvoudigen