Deepwell opslagplaten met 96 wells, 0,8 ml
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-0765 AB-0859 AB-0765/Y
732-4871EA 252 EUR
732-4871 732-4900 732-0386
Deepwell opslagplaten met 96 wells, 0,8 ml
Microplaten Deepwell-microplaten
PP. 96-wells platen voor opslag van monsters.
  • 0,8 ml werkvolume indien afgedicht met zelfklevende seals of warmte sealing, 0,7 ml indien afgedicht met opslagplaat met doppenstrips, of 0,55 ml indien afgedicht met een afdichtmat met 96 doppen
  • Conische wellbodem voor eenvoudige monsterverwijdering