Diepe well opslagplaten, 96-wells, 1,2 ml
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 359 EUR
732-4821 732-4883
Diepe well opslagplaten, 96-wells, 1,2 ml
Microplaten Deepwell-microplaten
PP. 96-wells platen met ronde wells voor gebruik bij opslag en screening.
  • 1,2 ml werkvolume met aangebrachte zelfklevende of warmtesealing, 1,1 ml met sealing met doppenstrips voor opslagplaten of 1,0 ml met aangebrachte 96-dops sealingmat
  • U-vormige wellbodem om resuspenderen te vereenvoudigen